Merck
AMBH2D701972
Ambeed, Inc.
Pyridine-3,5-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,900
250 MG
¥11,500
1 G
¥17,700
5 G
¥44,400
25 G
¥186,800
ベンダーカタログ番号: A313469-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,900
250 MG
¥11,500
1 G
¥17,700
5 G
¥44,400
25 G
¥186,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
109.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A313469-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,5-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C5H7N3/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H,6-7H2
InChI Key
ABYXFACYSGVHCW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4318-78-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)