Merck
AMBH2D701160
Ambeed, Inc.
3-(2-Methoxyphenyl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,700
250 MG
¥18,400
1 G
¥34,700
5 G
¥88,600
10 G
¥142,000
ベンダーカタログ番号: A184261-100MG
¥15,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,700
250 MG
¥18,400
1 G
¥34,700
5 G
¥88,600
10 G
¥142,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A184261-100MG
¥15,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(2-methoxyphenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-12-10-7-3-2-5-9(10)6-4-8-11/h2-3,5,7,11H,4,6,8H2,1H3
InChI Key
KCJSIKPCRQDRNX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10493-37-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)