Merck
AMBH2D701136
Ambeed, Inc.
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanal
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,000
1 G
¥15,500
5 G
¥27,700
10 G
¥38,500
25 G
¥55,000
100 G
¥102,700
500 G
¥339,400
ベンダーカタログ番号: A201734-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,000
1 G
¥15,500
5 G
¥27,700
10 G
¥38,500
25 G
¥55,000
100 G
¥102,700
500 G
¥339,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A201734-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanal
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c13-7-3-6-12-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(12)15/h1-2,4-5,7H,3,6H2
InChI Key
IBSDSIHTMABATG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2436-29-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)