Merck
AMBH2D70104A
Ambeed, Inc.
4,4'-Difluoro-2,2'-bipyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥26,100
100 MG
¥38,000
250 MG
¥63,900
1 G
¥205,200
ベンダーカタログ番号: A394119-50MG
¥26,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥26,100
100 MG
¥38,000
250 MG
¥63,900
1 G
¥205,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A394119-50MG
¥26,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,4'-difluoro-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C10H6F2N2/c11-7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12)2-4-14-10/h1-6H
InChI Key
MKQUGHDXOCXHMY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1189458-67-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)