Merck
AMBH2D70103E
Ambeed, Inc.
Lanifibranor
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥19,000
50 MG
¥35,800
100 MG
¥44,900
250 MG
¥79,300
1 G
¥189,500
ベンダーカタログ番号: A304202-10MG
¥19,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥19,000
50 MG
¥35,800
100 MG
¥44,900
250 MG
¥79,300
1 G
¥189,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
434.92
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A304202-10MG
¥19,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(1-(benzo[d]thiazol-6-ylsulfonyl)-5-chloro-1H-indol-2-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C19H15ClN2O4S2/c20-13-4-7-17-12(8-13)9-14(2-1-3-19(23)24)22(17)28(25,26)15-5-6-16-18(10-15)27-11-21-16/h4-11H,1-3H2,(H,23,24)
InChI Key
OQDQIFQRNZIEEJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/927961-18-0.html
Synonym
4-(1-(Benzo[d]thiazol-6-ylsulfonyl)-5-chloro-1H-indol-2-yl)butanoic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)