Merck
AMBH2D701030
Ambeed, Inc.
CAY10585
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥17,300
25 MG
¥23,200
50 MG
¥33,800
100 MG
¥51,700
250 MG
¥82,400
ベンダーカタログ番号: A121335-10MG
¥17,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥17,300
25 MG
¥23,200
50 MG
¥33,800
100 MG
¥51,700
250 MG
¥82,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
435.52
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A121335-10MG
¥17,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 3-(2-(4-((3r,5r,7r)-adamantan-1-yl)phenoxy)acetamido)-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C26H29NO5/c1-31-25(30)19-2-7-23(28)22(11-19)27-24(29)15-32-21-5-3-20(4-6-21)26-12-16-8-17(13-26)10-18(9-16)14-26/h2-7,11,16-18,28H,8-10,12-15H2,1H3,(H,27,29)
InChI Key
BJRPPNOJYFZSLY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/934593-90-5.html
Synonym
Methyl 3-(2-(4-(adamantan-1-yl)phenoxy)acetamido)-4-hydroxybenzoate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/934593-90-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)