サイズを選択してください
100 MG
¥14,400
250 MG
¥20,100
1 G
¥36,000
5 G
¥92,300
ベンダーカタログ番号: A292386-100MG
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,400
250 MG
¥20,100
1 G
¥36,000
5 G
¥92,300
About This Item
ベンダーカタログ番号: A292386-100MG
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-methyl-2-phenoxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-10(2,9(11)12)13-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
ILPUOPPYSQEBNJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/943-45-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/943-45-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)