Merck
AMBH2D700FD9
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3,5-dimethylbenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,500
250 MG
¥14,400
1 G
¥15,700
5 G
¥30,700
10 G
¥46,200
25 G
¥84,200
ベンダーカタログ番号: A163297-100MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,500
250 MG
¥14,400
1 G
¥15,700
5 G
¥30,700
10 G
¥46,200
25 G
¥84,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A163297-100MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-3,5-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-3-8(5-11)4-7(2)9(6)10/h3-5H,1-2H3
InChI Key
USONNBCBJMNJIU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/400822-47-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)