Merck
AMBH2D700F4D
Ambeed, Inc.
(2-Iodophenyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2-iodophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H8IN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5,9H2
InChI Key
RHQNNLRITZIWGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39959-51-8.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)