Merck
AMBH2D700ECC
Ambeed, Inc.
Isothiazol-5-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥40,900
250 MG
¥66,300
1 G
¥165,000
ベンダーカタログ番号: A165003-100MG
¥40,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥40,900
250 MG
¥66,300
1 G
¥165,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.6
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A165003-100MG
¥40,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
isothiazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H4N2S.ClH/c4-3-1-2-5-6-3;/h1-2H,4H2;1H
InChI Key
GERDRWXVHHAXHV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/92815-50-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/92815-50-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)