Merck
AMBH2D700E3E
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,800
5 G
¥17,900
25 G
¥28,100
ベンダーカタログ番号: A100029-1G
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,800
5 G
¥17,900
25 G
¥28,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A100029-1G
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-14-8-3-2-7(9(10,11)12)4-6(8)5-13/h2-5H,1H3
InChI Key
WFRURKYDETYZGF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146539-83-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)