Merck
AMBH2D700E0C
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-chloro-2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥20,800
1 G
¥36,700
5 G
¥112,200
ベンダーカタログ番号: A140049-250MG
¥20,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥20,800
1 G
¥36,700
5 G
¥112,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A140049-250MG
¥20,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 3-chloro-2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C7H11ClO3/c1-4-11-6(10)7(2,3)5(8)9/h4H2,1-3H3
InChI Key
NLMSRVZREZMYNW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64244-87-7.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/64244-87-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)