Merck
AMBH2D700DE1
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-methylpyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,100
250 MG
¥14,800
1 G
¥20,100
5 G
¥42,000
10 G
¥75,600
25 G
¥136,100
ベンダーカタログ番号: A102645-100MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,100
250 MG
¥14,800
1 G
¥20,100
5 G
¥42,000
10 G
¥75,600
25 G
¥136,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.56
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A102645-100MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-5-methylpyrazine
Inchi Code
1S/C5H5ClN2/c1-4-2-8-5(6)3-7-4/h2-3H,1H3
InChI Key
XSDAJECCWPYVGW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59303-10-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)