Merck
AMBH2D7009B4
Ambeed, Inc.
Isoquinoline-5-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥20,400
250 MG
¥29,400
1 G
¥65,600
5 G
¥209,100
ベンダーカタログ番号: A303521-100MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥20,400
250 MG
¥29,400
1 G
¥65,600
5 G
¥209,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.67
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A303521-100MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-isoquinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H
InChI Key
WHIDHHUCCTYJKA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84468-15-5.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)