Merck
AMBH2D700988
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-bromonicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,800
250 MG
¥20,600
1 G
¥38,200
5 G
¥106,900
ベンダーカタログ番号: A242380-100MG
¥16,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,800
250 MG
¥20,600
1 G
¥38,200
5 G
¥106,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A242380-100MG
¥16,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 2-bromonicotinate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-10-7(6)9/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
QOFKYVXBHUEWBX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow liquid or low melting Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53087-78-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)