Merck
AMBH2D70093B
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-iodo-1-methylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.93
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-bromo-4-iodo-1-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrI/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI Key
ANRAKTDEUFLKDO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26670-89-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)