Merck
AMBH2D700916
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-chlorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,500
1 G
¥13,100
5 G
¥24,100
10 G
¥39,100
25 G
¥72,700
100 G
¥208,300
ベンダーカタログ番号: A238799-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,500
1 G
¥13,100
5 G
¥24,100
10 G
¥39,100
25 G
¥72,700
100 G
¥208,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.45
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A238799-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-3-chlorophenol
Inchi Code
1S/C6H4BrClO/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H
InChI Key
SJFAAIBDKRBLMN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/855836-62-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)