Merck
AMBH2D70090B
Ambeed, Inc.
2-Bromobenzofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,200
250 MG
¥13,100
1 G
¥16,400
5 G
¥36,700
ベンダーカタログ番号: A105217-100MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,200
250 MG
¥13,100
1 G
¥16,400
5 G
¥36,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A105217-100MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C8H5BrO/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
InChI Key
RNEOFIVNTNLSEH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54008-77-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)