Merck
AMBH2D700905
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(4-(dimethylamino)phenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,300
250 MG
¥19,500
1 G
¥21,900
5 G
¥62,300
ベンダーカタログ番号: A184854-100MG
¥15,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,300
250 MG
¥19,500
1 G
¥21,900
5 G
¥62,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A184854-100MG
¥15,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-1-[4-(dimethylamino)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-12(2)9-5-3-8(4-6-9)10(13)7-11/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI Key
YWNKTZFJKMGVRP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37904-72-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)