Merck
AMBH2D700903
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(thiazol-2-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,500
1 G
¥14,000
5 G
¥33,400
ベンダーカタログ番号: A368305-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,500
1 G
¥14,000
5 G
¥33,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A368305-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H4BrNOS/c6-3-4(8)5-7-1-2-9-5/h1-2H,3H2
InChI Key
AQRFTRDAOYSMEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3292-77-1.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3292-77-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)