Merck
AMBH2D7008BD
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-methylpyridin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,900
250 MG
¥17,700
1 G
¥19,700
5 G
¥52,200
25 G
¥163,200
ベンダーカタログ番号: A104964-100MG
¥15,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,900
250 MG
¥17,700
1 G
¥19,700
5 G
¥52,200
25 G
¥163,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A104964-100MG
¥15,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-6-methyl-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-4-2-3-5(9)6(7)8-4/h2-3,9H,1H3,(H2,7,8)
InChI Key
WJRVHFJZHFWCMS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20348-16-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)