Merck
AMBH2D7005EE
Ambeed, Inc.
2,6-Dimethylhydroquinone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,300
5 G
¥15,900
10 G
¥21,200
25 G
¥40,000
100 G
¥127,700
ベンダーカタログ番号: A105654-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,300
5 G
¥15,900
10 G
¥21,200
25 G
¥40,000
100 G
¥127,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A105654-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2,6-dimethyl-1,4-benzenediol
Inchi Code
1S/C8H10O2/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4,9-10H,1-2H3
InChI Key
SGWZVZZVXOJRAQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/654-42-2.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)