Merck
AMBH2D7005E1
Ambeed, Inc.
(4-Dodecylphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(4-dodecylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C18H31BO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)19(20)21/h13-16,20-21H,2-12H2,1H3
InChI Key
KCHSXQBUASGIPS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/206763-93-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)