Merck
AMBH2D7004E1
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-(methylsulfonyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,200
1 G
¥15,900
5 G
¥27,400
25 G
¥66,300
ベンダーカタログ番号: A375774-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,200
1 G
¥15,900
5 G
¥27,400
25 G
¥66,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.6
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A375774-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(2-chloroacetyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C3H6ClNO3S/c1-9(7,8)5-3(6)2-4/h2H2,1H3,(H,5,6)
InChI Key
BKLFBPWLPOUGTM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/202658-88-6.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)