Merck
AMBH2D70038D
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,200
1 G
¥14,000
5 G
¥34,500
25 G
¥100,700
ベンダーカタログ番号: A120962-250MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,200
1 G
¥14,000
5 G
¥34,500
25 G
¥100,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.03
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A120962-250MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,4-dichloro-6-fluoroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H3Cl2FN2/c9-7-5-3-4(11)1-2-6(5)12-8(10)13-7/h1-3H
InChI Key
VLPYLGGGYDUVJN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/134517-57-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)