Merck
AMBH2D700386
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,200
1 G
¥11,800
5 G
¥15,500
10 G
¥21,000
25 G
¥40,000
ベンダーカタログ番号: A172958-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,200
1 G
¥11,800
5 G
¥15,500
10 G
¥21,000
25 G
¥40,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.99
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A172958-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2,4-dichloro-5-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5HCl2N3/c6-4-3(1-8)2-9-5(7)10-4/h2H
InChI Key
KMHSUNDEGHRBNV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3177-24-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)