Merck
AMBH2D700275
Ambeed, Inc.
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,200
1 G
¥17,900
5 G
¥27,400
10 G
¥43,800
25 G
¥97,200
ベンダーカタログ番号: A154583-250MG
¥16,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,200
1 G
¥17,900
5 G
¥27,400
10 G
¥43,800
25 G
¥97,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A154583-250MG
¥16,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4F2O2/c8-6-4(3-10)1-2-5(11)7(6)9/h1-3,11H
InChI Key
KTGPDDPEVRJSFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/676500-39-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)