Merck
AMBH2D70024F
Ambeed, Inc.
2,3,6-Trimethylquinoxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥9,500
1 G
¥10,600
5 G
¥15,300
25 G
¥30,100
100 G
¥81,100
ベンダーカタログ番号: A231838-250MG
¥9,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥9,500
1 G
¥10,600
5 G
¥15,300
25 G
¥30,100
100 G
¥81,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A231838-250MG
¥9,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,3,6-trimethylquinoxaline
Inchi Code
1S/C11H12N2/c1-7-4-5-10-11(6-7)13-9(3)8(2)12-10/h4-6H,1-3H3
InChI Key
GQRWKGBOBWHKHP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17635-21-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17635-21-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)