Merck
AMBH2D6FFB6A
Ambeed, Inc.
1H,1'H-2,2'-Bipyrrole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥27,900
100 MG
¥34,300
250 MG
¥48,600
1 G
¥112,200
ベンダーカタログ番号: A310161-50MG
¥27,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥27,900
100 MG
¥34,300
250 MG
¥48,600
1 G
¥112,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A310161-50MG
¥27,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1H,1'H-2,2'-bipyrrole
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h1-6,9-10H
InChI Key
ULUNQYODBKLBOE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10087-64-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)