Merck
AMBH2D6FF9B1
Ambeed, Inc.
(2-(Dimethylamino)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(dimethylamino)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H12BNO2/c1-10(2)8-6-4-3-5-7(8)9(11)12/h3-6,11-12H,1-2H3
InChI Key
NLTUDNKQUJVGKP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89291-23-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)