Merck
AMBH2D6FF85F
Ambeed, Inc.
Methyl 12-Bromododecanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,500
250 MG
¥16,200
1 G
¥18,600
5 G
¥55,300
ベンダーカタログ番号: A103359-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,500
250 MG
¥16,200
1 G
¥18,600
5 G
¥55,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A103359-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 12-bromododecanoate
Inchi Code
1S/C13H25BrO2/c1-16-13(15)11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14/h2-12H2,1H3
InChI Key
QNXOHINFQALBQN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26825-95-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)