Merck
AMBH2D6FF7E6
Ambeed, Inc.
4,4',4''-Nitrilotribenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥14,200
5 G
¥21,900
25 G
¥61,000
ベンダーカタログ番号: A166116-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥14,200
5 G
¥21,900
25 G
¥61,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
377.35
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A166116-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,4',4''-nitrilotribenzoic acid
Inchi Code
1S/C21H15NO6/c23-19(24)13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(4-10-17)20(25)26)18-11-5-15(6-12-18)21(27)28/h1-12H,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
InChI Key
VEBUOOBGPZWCFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/118996-38-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)