Merck
AMBH2D6FF768
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.96
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BF3O3/c1-15-7-3-5(8(10,11)12)2-6(4-7)9(13)14/h2-4,13-14H,1H3
InChI Key
GKEMDZIGTOAZRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871332-97-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)