Merck
AMBH2D6FF60C
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥27,400
250 MG
¥31,400
1 G
¥69,200
5 G
¥313,600
ベンダーカタログ番号: A232802-100MG
¥27,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥27,400
250 MG
¥31,400
1 G
¥69,200
5 G
¥313,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.01
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A232802-100MG
¥27,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2/c1-8-2-3(4(9)10)7-5(8)6/h2H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
DYHJNZNZJCTGGW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/852181-03-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)