Merck
AMBH2D6FF5F7
Ambeed, Inc.
1-(Pyridin-2-yl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,200
5 G
¥12,900
10 G
¥16,800
25 G
¥23,200
100 G
¥66,300
ベンダーカタログ番号: A109607-1G
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,200
5 G
¥12,900
10 G
¥16,800
25 G
¥23,200
100 G
¥66,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A109607-1G
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-6,9H,1H3
InChI Key
PPHIIIRFJKDTLG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18728-61-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/18728-61-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)