Merck
AMBH2D6FF565
Ambeed, Inc.
2-(Dibenzylamino)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,900
1 G
¥29,000
ベンダーカタログ番号: A108839-250MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,900
1 G
¥29,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A108839-250MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(dibenzylamino)acetic acid
Inchi Code
1S/C16H17NO2/c18-16(19)13-17(11-14-7-3-1-4-8-14)12-15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2,(H,18,19)
InChI Key
QDWVRVNMKUFQJL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17360-47-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)