Merck
AMBH2D6FF261
Ambeed, Inc.
Methyl 5-amino-1H-pyrazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,900
250 MG
¥12,600
1 G
¥14,800
5 G
¥22,400
10 G
¥33,400
25 G
¥70,900
ベンダーカタログ番号: A146155-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,900
250 MG
¥12,600
1 G
¥14,800
5 G
¥22,400
10 G
¥33,400
25 G
¥70,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A146155-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 5-amino-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H7N3O2/c1-10-5(9)3-2-4(6)8-7-3/h2H,1H3,(H3,6,7,8)
InChI Key
WUKSVVOCYHTIMV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to yellow-brown or pale-green or gray solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/632365-54-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)