Merck
AMBH2D6FF1BA
Ambeed, Inc.
1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,500
1 G
¥14,600
5 G
¥23,700
10 G
¥38,900
25 G
¥71,800
100 G
¥211,600
ベンダーカタログ番号: A157473-250MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,500
1 G
¥14,600
5 G
¥23,700
10 G
¥38,900
25 G
¥71,800
100 G
¥211,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.49
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A157473-250MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(2-bromo-4-chlorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6BrClO/c1-5(11)7-3-2-6(10)4-8(7)9/h2-4H,1H3
InChI Key
URBATMJMOGHOCE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/825-40-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)