Merck
AMBH2D6FF159
Ambeed, Inc.
2-(Methoxymethyl)benzene-1,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,700
250 MG
¥24,600
1 G
¥50,000
5 G
¥132,800
10 G
¥196,100
ベンダーカタログ番号: A144638-100MG
¥17,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,700
250 MG
¥24,600
1 G
¥50,000
5 G
¥132,800
10 G
¥196,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A144638-100MG
¥17,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(methoxymethyl)-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-11-5-6-4-7(9)2-3-8(6)10/h2-4H,5,9-10H2,1H3
InChI Key
AVKBLCWBDLLVRL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/337906-36-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/337906-36-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)