Merck
AMBH2D6FF043
Ambeed, Inc.
O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,300
5 G
¥14,400
10 G
¥17,500
25 G
¥30,500
100 G
¥97,200
ベンダーカタログ番号: A148293-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,300
5 G
¥14,400
10 G
¥17,500
25 G
¥30,500
100 G
¥97,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A148293-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
O-(4-methoxybenzyl)hydroxylammonium chloride
Inchi Code
1S/C8H12NO2.ClH/c1-10-8-4-2-7(3-5-8)6-11-9;/h2-5H,6H2,1,9H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
UMBKWIIPZYVJJP-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/876-33-5.html
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)