Merck
AMBH2D6FF013
Ambeed, Inc.
1,5-Dibromo-2,6-dimethylnaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,500
250 MG
¥27,200
ベンダーカタログ番号: A149186-100MG
¥19,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,500
250 MG
¥27,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
314.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A149186-100MG
¥19,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,5-dibromo-2,6-dimethylnaphthalene
Inchi Code
1S/C12H10Br2/c1-7-3-5-10-9(11(7)13)6-4-8(2)12(10)14/h3-6H,1-2H3
InChI Key
CJCKXYUJTNKMQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20027-95-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)