Merck
AMBH2D6FF00B
Ambeed, Inc.
1,4-Di-tert-butyl-2,5-dimethoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,200
1 G
¥10,600
5 G
¥11,500
10 G
¥13,700
25 G
¥17,100
100 G
¥37,600
ベンダーカタログ番号: A119012-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,200
1 G
¥10,600
5 G
¥11,500
10 G
¥13,700
25 G
¥17,100
100 G
¥37,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.38
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A119012-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,4-ditert-butyl-2,5-dimethoxybenzene
Inchi Code
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)11-9-14(18-8)12(16(4,5)6)10-13(11)17-7/h9-10H,1-8H3
InChI Key
ATGCJUULFWEWPY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7323-63-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)