Merck
AMBH2D6FE2B9
Ambeed, Inc.
1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,500
250 MG
¥14,600
1 G
¥17,500
ベンダーカタログ番号: A818264-100MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,500
250 MG
¥14,600
1 G
¥17,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.63
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A818264-100MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
1-(5-chloro-1H-indol-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-6(13)9-5-12-10-3-2-7(11)4-8(9)10/h2-5,12H,1H3
InChI Key
LEUBXJIHEAWOHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51843-24-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)