Merck
AMBH2D6FE15D
Ambeed, Inc.
6-Aminobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.42
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-amino-2,1-benzoxaborol-1(3H)-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8BNO2.ClH/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)7(5)3-6;/h1-3,10H,4,9H2;1H
InChI Key
ZDCBDYGPSUVCOU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117098-93-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)