Merck
AMBH2D6FDE26
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,400
1 G
¥12,000
5 G
¥23,700
25 G
¥85,500
ベンダーカタログ番号: A395944-250MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,400
1 G
¥12,000
5 G
¥23,700
25 G
¥85,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A395944-250MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[4-bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O3/c10-6-2-1-5(3-8(14)15)7(4-6)16-9(11,12)13/h1-2,4H,3H2,(H,14,15)
InChI Key
LZCJHGIGLFQEDX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/509142-74-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)