Merck
AMBH2D6FDE11
Ambeed, Inc.
1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥34,300
ベンダーカタログ番号: A150217-100MG
¥34,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥34,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A150217-100MG
¥34,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetone
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-7(12)4-8-5-9(14-2)11(13)10(6-8)15-3/h5-6,13H,4H2,1-3H3
InChI Key
JFWTZKQUFCDLNG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19037-58-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)