Merck
AMBH2D6FDDB9
Ambeed, Inc.
Trametinib (DMSO solvate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
693.54
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-[3-(3-cyclopropyl-5-(2-fluoro-4-iodoanilino)-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxo-3,4,6,7-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl)phenyl]acetamide compound with (methylsulfinyl)methane (1:1)
Inchi Code
1S/C26H23FIN5O4.C2H6OS/c1-13-22-21(23(31(3)24(13)35)30-20-10-7-15(28)11-19(20)27)25(36)33(17-8-9-17)26(37)32(22)18-6-4-5-16(12-18)29-14(2)34;1-4(2)3/h4-7,10-12,17,30H,8-9H2,1-3H3,(H,29,34);1-2H3
InChI Key
OQUFJVRYDFIQBW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187431-43-1.html
Synonym
N-(3-(3-Cyclopropyl-5-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxo-3,4,6,7-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl)phenyl)acetamide compound with (methylsulfinyl)methane (1:1)
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)