Merck
AMBH2D6FDC8F
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,500
5 G
¥17,900
10 G
¥27,200
25 G
¥46,900
100 G
¥153,300
ベンダーカタログ番号: A277942-1G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,500
5 G
¥17,900
10 G
¥27,200
25 G
¥46,900
100 G
¥153,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A277942-1G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5FO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-4,10H
InChI Key
FZIBGCDUHZBOLA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38226-10-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)