Merck
AMBH2D6FDAB2
Ambeed, Inc.
Amino-PEG4-C2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,900
250 MG
¥17,100
1 G
¥27,200
5 G
¥73,800
25 G
¥248,700
ベンダーカタログ番号: A160035-100MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,900
250 MG
¥17,100
1 G
¥27,200
5 G
¥73,800
25 G
¥248,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A160035-100MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diamine
Inchi Code
1S/C10H24N2O4/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h1-12H2
InChI Key
IFZOPNLVYZYSMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68960-97-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)