Merck
AMBH2D6FDA7F
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4,5-difluoro-2-methylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,400
1 G
¥11,800
5 G
¥16,400
10 G
¥23,700
25 G
¥30,100
100 G
¥84,800
ベンダーカタログ番号: A355995-250MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,400
1 G
¥11,800
5 G
¥16,400
10 G
¥23,700
25 G
¥30,100
100 G
¥84,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A355995-250MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
1-bromo-4,5-difluoro-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrF2/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3
InChI Key
FKEURBCLFHOBDM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/875664-38-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)